Tlačiť
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H53435.06 H53435.14
H53435.06EA 108.7 EUR
H53435.06 H53435.14
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol 97%
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 214746-69-7 Molecular Formula: C20H21NO Formula Weight: 291.39 Melting Point: 142-144° MDL No.: MFCD17677347
Vzorec: C₂₀H₂₁NO
Mw: 291.39 g/mol
Teplota tavenia: 142…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17677347
Číslo CAS: 214746-69-7