2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H53429.06
H53429.14
H53429.06EA
106.7
EUR
H53429.06
H53429.14
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Purity: 98%
CAS No.: 7223-50-9
Molecular Formula: C11H7NO2
Formula Weight: 185.18
Melting Point: 148-152°
MDL No.: MFCD00065028
Vzorec:
C₁₁H₇NO₂ Teplota tavenia: 148…152 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00065028 Číslo CAS: 7223-50-9 EINECS: 230-621-4 |