3-Iodo-1-phenylpropane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-Iodo-3-phenylpropane
H53420.03
H53420.06
H53420.14
H53420.03EA
54.55
EUR
H53420.03
H53420.06
H53420.14
3-Iodo-1-phenylpropane 97%
3-Iodo-1-phenylpropane
Purity: 97%
CAS No.: 4119-41-9
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5820
MDL No.: MFCD00019036
Vzorec:
C₉H₁₁I Mw: 246.09 g/mol Hustota: 1.530 Teplota vzplanutia: 110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00019036 Číslo CAS: 4119-41-9 |