DL-Isoserine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
H-DL-IsoSer-OH, DL-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
H53412.03
H53412.06
H53412.03EA
181.71
EUR
H53412.03
H53412.06
DL-Isoserine 98%
DL-Isoserine
Purity: 98%
CAS No.: 565-71-9
Molecular Formula: C3H7NO3
Formula Weight: 105.09
Melting Point: 235° dec.
Beilstein Reference: 1721413
MDL No.: MFCD00008138
Vzorec:
C₃H₇NO₃ Teplota tavenia: 235 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008138 Číslo CAS: 565-71-9 |