Tlačiť
Cer ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), powder < 200 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Packaged under argon.
45909.14 45909.06
45909.14EA 1462.09 EUR
45909.14 45909.06
Cer ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), powder < 200 mesh
Cerium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3078 MDL No.: MFCD00010924
Vzorec: Ce
Mw: 140.12
Teplota varu: 2347…2487 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 795
Hustota: 6.75 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010924
Číslo CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
OSN: 3078
ADR: 4.3 II