Bis(3,5,6-trichloro-2-n-pentyloxycarbonylphenyl) oxalate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Bis(2-carbo-pentoxy-3,5,6-trichlorophenyl)oxalate
H53378.06
H53378.14
H53378.06EA
93.06
EUR
H53378.06
H53378.14
Bis(3,5,6-trichloro-2-n-pentyloxycarbonylphenyl) oxalate 95%
Bis(3,5,6-trichloro-2-n-pentyloxycarbonylphenyl) oxalate
Purity: 95%
CAS No.: 75203-51-9
Molecular Formula: C26H24O8Cl6
Formula Weight: 677.19
Melting Point: 76-80°
MDL No.: MFCD00012038
Vzorec:
C₂₆H₂₄O₈Cl₆ Teplota tavenia: 76…80 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012038 Číslo CAS: 75203-51-9 EINECS: 278-124-1 |