1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Rimantadine Hydrochloride, alpha-Methyl-1-adamantanemethylamine Hydrochloride
H53377.06
H53377.14
H53377.06EA
120.34
EUR
H53377.06
H53377.14
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride 98%
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 1501-84-4
Molecular Formula: C12H21N.HCl
Formula Weight: 215.77
Melting Point: 375°
MDL No.: MFCD00072023
Vzorec:
C₁₂H₂₁N Teplota tavenia: 375 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00072023 Číslo CAS: 1501-84-4 Merck Index: 14,8224 |