Oxid hlinitý superaktivovaný bazický Grade I
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
45886.A1
45886.30
45886.A1EA
241.08
EUR
45886.A1
45886.30
Oxid hlinitý superaktivovaný bazický Grade I
Aluminium oxide superactivated basic
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 50-200 Micron APS Powder
Refractive Index: 1.765
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Vzorec:
Al₂O₃ Teplota varu: 2980 °C Teplota tavenia: 2045 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003424 Číslo CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |