Tlačiť
4-N-(Boc)aminomethylphenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid, 4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)phenylboronic acid, 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, N-BOC protected
H53225.MD H53225.03
H53225.MDEA 77.71 EUR
H53225.MD H53225.03
4-N-(Boc)aminomethylphenylboronic acid 95%
4-N-(Boc)aminomethylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 489446-42-6 Molecular Formula: C12H18BNO4 Formula Weight: 251.09 Melting Point: 204-206° MDL No.: MFCD04115637
Vzorec: C₁₂H₁₈BNO₄
Mw: 251.09 g/mol
Teplota tavenia: 204…206 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115637
Číslo CAS: 489446-42-6