Tlačiť
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H53209.MD H53209.03
H53209.MDEA 172.08 EUR
H53209.MD H53209.03
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 97%
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 850567-97-4 Molecular Formula: C7H9BO3S Formula Weight: 184.02 Melting Point: 118-122° MDL No.: MFCD03095261
Vzorec: C₇H₉BO₃S
Teplota tavenia: 118…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095261
Číslo CAS: 850567-97-4