Tlačiť
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Aminocarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid, (3-Carbamoyl-4-fluorophenyl)boronic acid
H53102.MD H53102.03
H53102.MDEA 103.09 EUR
H53102.MD H53102.03
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 874219-34-8 Molecular Formula: C7H7BFNO3 Formula Weight: 182.95 Melting Point: 257-259° MDL No.: MFCD08235053
Vzorec: C₇H₇BFNO₃
Teplota tavenia: 257…259 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08235053
Číslo CAS: 874219-34-8