4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H53003.MD
H53003.03
H53003.MDEA
86.64
EUR
H53003.MD
H53003.03
4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 380430-64-8
Molecular Formula: C13H16BNO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 162-168°
MDL No.: MFCD03411942
Vzorec:
C₁₃H₁₆BNO₃ Teplota tavenia: 162…168 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03411942 Číslo CAS: 380430-64-8 |