Tlačiť
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (5-Bromo-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-hydroxyphenylboronic acid
H52937.MD H52937.03
H52937.MDEA 98.68 EUR
H52937.MD H52937.03
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 96%
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 89598-97-0 Molecular Formula: C6H6BBrO3 Formula Weight: 216.83 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 196-200° MDL No.: MFCD00093408
Vzorec: C₆H₆BBrO₃
Teplota tavenia: 196…200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00093408
Číslo CAS: 89598-97-0