(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(2-methoxymethylphenyl)boronic acid, 2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, 2-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid, 2-Methoxymethylphenylboronic acid
H52858.MD
H52858.03
H52858.MDEA
52.15
EUR
H52858.MD
H52858.03
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 97%
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 126617-98-9
Molecular Formula: C8H11BO3
Formula Weight: 165.99
MDL No.: MFCD03412110
Vzorec:
C₈H₁₁BO₃ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03412110 Číslo CAS: 126617-98-9 |