Carbamic acid, N-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-Aminoazetidine, 3-CBZ protected
H52831.03
H52831.06
H52831.03EA
429.6
EUR
H52831.03
H52831.06
Carbamic acid, N-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester 97%
Carbamic acid, N-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 914348-04-2
Molecular Formula: C11H14N2O2
Formula Weight: 206.24
MDL No.: MFCD07368913
Vzorec:
C₁₁H₁₄N₂O₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD07368913 Číslo CAS: 914348-04-2 |