Tlačiť
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52815.03 H52815.06
H52815.03EA 45.33 EUR
H52815.03 H52815.06
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 122536-94-1 Molecular Formula: C4H9NO.HCl Formula Weight: 123.58 Melting Point: 106-107° Boiling Point: 108-110°/8mm MDL No.: MFCD00272298
Vzorec: C₄H₁₀ClNO
Teplota varu: 108…110 °C (8 mmHg)
Teplota tavenia: 106…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272298
Číslo CAS: 122536-94-1