Boc-aza-L-leucine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(dimethylamino)-L-alanine
H52810.MD
H52810.03
H52810.MDEA
176.25
EUR
H52810.MD
H52810.03
Boc-aza-L-leucine 97%
Boc-aza-L-leucine
Purity: 97%
CAS No.: 94778-71-9
Molecular Formula: C10H20N2O4
Formula Weight: 232.28
MDL No.: MFCD02682423
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₄ Mw: 232.28 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02682423 Číslo CAS: 94778-71-9 |