Boc-(S)-2-amino-3-ethoxypropionic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-ethoxypropanoic acid
H52781.MD
H52781.03
H52781.MDEA
184.52
EUR
H52781.MD
H52781.03
Boc-(S)-2-amino-3-ethoxypropionic acid 97%
Boc-(S)-2-amino-3-ethoxypropionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 104839-00-1
Molecular Formula: C10H19NO5
Formula Weight: 233.26
MDL No.: MFCD06797558
Vzorec:
C₁₀H₁₉NO₅ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD06797558 Číslo CAS: 104839-00-1 |