Tlačiť
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine, (S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine, tert-Butyl (S)-2-(aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, (S)-1-Boc-2-(Aminomethyl)pyrrolidine, (2S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine, N1-BOC protected, (S)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, (S)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
H52727.03 H52727.06
H52727.03EA 122.97 EUR
H52727.03 H52727.06
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Purity: 97% CAS No.: 119020-01-8 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 Boiling Point: 98-112°/1mm UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD03419257
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Mw: 200.28 g/mol
Teplota varu: 98…112 °C (1 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03419257
Číslo CAS: 119020-01-8
OSN: 2735
ADR: 8 III