Tlačiť
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-Piperidylmethyl)carbamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (4-Piperidylmethyl)carbamate, 4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)piperidine, 4-(Boc-aminomethyl)piperidine
H52725.03 H52725.06
H52725.03EA 106.7 EUR
H52725.03 H52725.06
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate
Purity: 97% CAS No.: 135632-53-0 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 Melting Point: 106-108° UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD01631214
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Mw: 214.31 g/mol
Teplota tavenia: 106…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631214
Číslo CAS: 135632-53-0
OSN: 3259
ADR: 8 III