(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid dehydrate hydrochloride, 6-Aminobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol hydrochloride
H52629.MD
H52629.03
H52629.MDEA
254.71
EUR
H52629.MD
H52629.03
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride 95%
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 117098-93-8
Molecular Formula: C7H8BNO2.HCl
Formula Weight: 185.42
Melting Point: 300°
MDL No.: MFCD04115645
Vzorec:
C₇H₉BClNO₂ Teplota tavenia: 300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04115645 Číslo CAS: 117098-93-8 |