Tlačiť
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-[(Acetylamino)methyl]benzeneboronic acid, (4-(Acetamidomethyl)phenyl)boronic acid
H52602.MD H52602.03
H52602.MDEA 113.92 EUR
H52602.MD H52602.03
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 850568-41-1 Molecular Formula: C9H12BNO3 Formula Weight: 193.01 Melting Point: 278-280° MDL No.: MFCD06659818
Vzorec: C₉H₁₂BNO₃
Teplota tavenia: 278…280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659818
Číslo CAS: 850568-41-1