Tlačiť
Fullerene nanotube multi-walled ≤8 nm OD, 2-5 nm ID, Length: 0.5-2 micron
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44790.01 44790.03 44790.06
44790.01EA 121.14 EUR
44790.01 44790.03 44790.06
Fullerene nanotube multi-walled ≤8 nm OD, 2-5 nm ID, Length: 0.5-2 micron
Fullerene nanotube
Teplota tavenia: > 280 °C
Hustota: ∼1,65 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133992
Číslo CAS: 308068-56-6
OSN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447