Tlačiť
Boc-L-α-methylserine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H52570.MD H52570.03
H52570.MDEA 165.26 EUR
H52570.MD H52570.03
Boc-L-α-methylserine 97%
Boc-L-alpha-methylserine
Purity: 97% CAS No.: 84311-19-3 Molecular Formula: C9H17NO5 Formula Weight: 219.24 MDL No.: MFCD02682593
Vzorec: C₉H₁₇NO₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02682593
Číslo CAS: 84311-19-3