Boc-L-α-methylserine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H52570.MD
H52570.03
H52570.MDEA
165.26
EUR
H52570.MD
H52570.03
Boc-L-α-methylserine 97%
Boc-L-alpha-methylserine
Purity: 97%
CAS No.: 84311-19-3
Molecular Formula: C9H17NO5
Formula Weight: 219.24
MDL No.: MFCD02682593
Vzorec:
C₉H₁₇NO₅ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02682593 Číslo CAS: 84311-19-3 |