(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H52562.MD
H52562.03
H52562.MDEA
172.08
EUR
H52562.MD
H52562.03
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride 97%
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 336100-47-1
Molecular Formula: C4H9NO3.HCl
Formula Weight: 155.58
Melting Point: 182-183°
MDL No.: MFCD03840366
Vzorec:
C₄H₁₀ClNO₃ Teplota tavenia: 182…183 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03840366 Číslo CAS: 336100-47-1 |