Tlačiť
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid, 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
H52487.MD H52487.03
H52487.MDEA 107.5 EUR
H52487.MD H52487.03
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 481681-02-1 Molecular Formula: C7H8BFO3 Formula Weight: 169.95 Melting Point: 124-126° MDL No.: MFCD08235075
Vzorec: C₇H₈BFO₃
Mw: 169.95 g/mol
Teplota tavenia: 124…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08235075
Číslo CAS: 481681-02-1