Tlačiť
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid, 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, N-BOC protected
H52453.MD H52453.03
H52453.MDEA 60.57 EUR
H52453.MD H52453.03
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 199609-62-6 Molecular Formula: C12H18BNO4 Formula Weight: 251.09 Melting Point: 188-190° MDL No.: MFCD06246052
Vzorec: C₁₂H₁₈BNO₄
Mw: 251.09 g/mol
Teplota tavenia: 188…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06246052
Číslo CAS: 199609-62-6