Boc-Lys(ME)2-OH 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H52437.MD
H52437.03
H52437.MDEA
119.94
EUR
H52437.MD
H52437.03
Boc-Lys(ME)2-OH 97%
Boc-Lys(ME)2-OH
Purity: 97%
CAS No.: 65671-53-6
Molecular Formula: C13H26N2O4
Formula Weight: 274.36
MDL No.: MFCD00076965
Vzorec:
C₁₃H₂₆N₂O₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00076965 Číslo CAS: 65671-53-6 |