(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
tert-Butyl (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, (R)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
H52419.03
H52419.06
H52419.03EA
143
EUR
H52419.03
H52419.06
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 97%
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine
Purity: 97%
CAS No.: 259537-92-3
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Boiling Point: 98-110°/1mm
Optical Rotation: +47° (c=1 in chloroform)
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD03419256
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Mw: 200.28 g/mol Teplota varu: 98…110 °C (1 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03419256 Číslo CAS: 259537-92-3 OSN: 2735 ADR: 8 III |