Tlačiť
(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52418.MD H52418.03
H52418.MDEA 286.4 EUR
H52418.MD H52418.03
(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 26685-83-6 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Optical Rotation: -77° (c=1 in water) MDL No.: MFCD08276263
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08276263
Číslo CAS: 26685-83-6