Tlačiť
3-Boc-aminopyrrolidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(BOC-amino)pyrrolidine, 2-Methyl-2-propanyl 3-pyrrolidinylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl3-pyrrolidinylcarbamate, 3-Boc-Aminopyrrolidine
H52414.03 H52414.06
H52414.03EA 61.29 EUR
H52414.03 H52414.06
3-Boc-aminopyrrolidine 97%
3-Boc-aminopyrrolidine
Purity: 97% CAS No.: 99724-19-3 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 Melting Point: 54° MDL No.: MFCD00059040
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Mw: 186.25 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059040
Číslo CAS: 99724-19-3