Boc-aza-DL-leucine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(dimethylamino)propanoic acid
H52412.03
H52412.06
H52412.03EA
137.59
EUR
H52412.03
H52412.06
Boc-aza-DL-leucine 97%
Boc-aza-DL-leucine
Purity: 97%
CAS No.: 851653-36-6
Molecular Formula: C10H20N2O4
Formula Weight: 232.28
MDL No.: MFCD04972270
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04972270 Číslo CAS: 851653-36-6 |