Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
H52404.03
H52404.06
H52404.03EA
180.51
EUR
H52404.03
H52404.06
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate ≥97%
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Purity: 97+%
CAS No.: 20485-39-6
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.10
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00062573
Vzorec:
C₇H₉NO₃ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00062573 Číslo CAS: 20485-39-6 EINECS: 243-848-9 |