4-Methoxyindole-2-carboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H52392.MD
H52392.03
H52392.06
H52392.MDEA
65.38
EUR
H52392.MD
H52392.03
H52392.06
4-Methoxyindole-2-carboxylic acid ≥97%
4-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 103260-65-7
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
MDL No.: MFCD02664458
Vzorec:
C₁₀H₉NO₃ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02664458 Číslo CAS: 103260-65-7 |