Tlačiť
N-(2-Hydroxyethyl)formamide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52345.MD H52345.03 H52345.06
H52345.MDEA 143.2 EUR
H52345.MD H52345.03 H52345.06
N-(2-Hydroxyethyl)formamide 97%
N-(2-Hydroxyethyl)formamide
Purity: 97% CAS No.: 693-06-1 Molecular Formula: C3H7NO2 Formula Weight: 89.09 MDL No.: MFCD00021040
Vzorec: C₃H₇NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021040
Číslo CAS: 693-06-1
EINECS: 211-741-6