Tlačiť
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinamide
H52330.MD H52330.03
H52330.MDEA 228.64 EUR
H52330.MD H52330.03
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester 96%
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1169402-51-0 Molecular Formula: C12H17BN2O3 Formula Weight: 248.09 MDL No.: MFCD11878274
Vzorec: C₁₂H₁₇BN₂O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11878274
Číslo CAS: 1169402-51-0