N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H52309.03
H52309.06
H52309.03EA
194.14
EUR
H52309.03
H52309.06
N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine ≥98%
N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine
Purity: 98+%
CAS No.: 51549-39-4
Molecular Formula: C23H31N5O4Si
Formula Weight: 469.62
MDL No.: MFCD04972281
Vzorec:
C₂₃H₃₁N₅O₄Si Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04972281 Číslo CAS: 51549-39-4 |