N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H52306.03
H52306.06
H52306.03EA
326.51
EUR
H52306.03
H52306.06
N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine ≥97%
N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine
Purity: 97+%
CAS No.: 140712-79-4
Molecular Formula: C38H35N5O6
Formula Weight: 657.73
MDL No.: MFCD04972282
Vzorec:
C₃₈H₃₅N₅O₆ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04972282 Číslo CAS: 140712-79-4 |