(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
H-D-Ser(Bzl)-ol
H52304.03
H52304.06
H52304.03EA
121.14
EUR
H52304.03
H52304.06
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol ≥98%
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 58577-88-1
Molecular Formula: C10H15NO2
Formula Weight: 181.23
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD04112477
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO₂ Mw: 181.23 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04112477 Číslo CAS: 58577-88-1 OSN: 3267 ADR: 8 III |