Tlačiť
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
H52299.03 H52299.06
H52299.03EA 152.61 EUR
H52299.03 H52299.06
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98%
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 334932-13-7 Molecular Formula: C12H21NO4 Formula Weight: 243.30 MDL No.: MFCD03453252
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₄
Mw: 243.30 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03453252
Číslo CAS: 334932-13-7