(2-Aminoethoxy)acetic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H52289.03
H52289.06
H52289.03EA
304.45
EUR
H52289.03
H52289.06
(2-Aminoethoxy)acetic acid 98%
(2-Aminoethoxy)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 10366-71-9
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Melting Point: 177-179°
MDL No.: MFCD09865417
Vzorec:
C₄H₉NO₃ Teplota tavenia: 177…179 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09865417 Číslo CAS: 10366-71-9 |