Tlačiť
Fmoc-O-t-butyl-L-β-homotyrosine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H52192.MD H52192.03
H52192.MDEA 219.01 EUR
H52192.MD H52192.03
Fmoc-O-t-butyl-L-β-homotyrosine 95%
Purity: 95% CAS No.: 219967-69-8 Molecular Formula: C29H31NO5 Formula Weight: 473.57 Beilstein Reference: 8236890 MDL No.: MFCD01862862
Vzorec: C₂₉H₃₁NO₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862862
Číslo CAS: 219967-69-8