Fmoc-O-t-butyl-L-β-homotyrosine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H52192.MD
H52192.03
H52192.MDEA
219.01
EUR
H52192.MD
H52192.03
Fmoc-O-t-butyl-L-β-homotyrosine 95%
Purity: 95%
CAS No.: 219967-69-8
Molecular Formula: C29H31NO5
Formula Weight: 473.57
Beilstein Reference: 8236890
MDL No.: MFCD01862862
Vzorec:
C₂₉H₃₁NO₅ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01862862 Číslo CAS: 219967-69-8 |