N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-D-phenylalanine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
N-Boc-4-chloro-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(4-Cl)-OH, (R)-N-BOC-4-Chlorophenylalanine
H52181.MD
H52181.03
H52181.06
H52181.MDEA
46.06
EUR
H52181.MD
H52181.03
H52181.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-D-phenylalanine 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-D-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 57292-44-1
Molecular Formula: C14H18ClNO4
Formula Weight: 299.75
Melting Point: 110°
Beilstein Reference: 5381988
Optical Rotation: -26° (c=1 in ethyl acetate)
MDL No.: MFCD00076978
Vzorec:
C₁₄H₁₈ClNO₄ Mw: 299.75 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00076978 Číslo CAS: 57292-44-1 |