Tlačiť
Fmoc-L-allylglycine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Fmoc-Gly(allyl)-OH
H52177.03 H52177.06
H52177.03EA 237.93 EUR
H52177.03 H52177.06
Fmoc-L-allylglycine 95%
Fmoc-L-allylglycine
Purity: 95% CAS No.: 146549-21-5 Molecular Formula: C20H19NO4 Formula Weight: 337.37 Physical Form: Crystalline solid Appearance: White Beilstein Reference: 5884047 MDL No.: MFCD01311749
Vzorec: C₂₀H₁₉NO₄
Mw: 337.38 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01311749
Číslo CAS: 146549-21-5