Tlačiť
Boc-L-β-homophenylalanine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H52174.MD H52174.03
H52174.MDEA 143.2 EUR
H52174.MD H52174.03
Boc-L-β-homophenylalanine 95%
Boc-L-beta-homophenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 51871-62-6 Molecular Formula: C15H21NO4 Formula Weight: 279.34 Melting Point: 101-107° Beilstein Reference: 3060457 Optical Rotation: -19.0° (c=1 in dichloromethane) MDL No.: MFCD01076271
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₄
Teplota tavenia: 101…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01076271
Číslo CAS: 51871-62-6