Tlačiť
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H52170.MD H52170.03 H52170.06
H52170.MDEA 137.99 EUR
H52170.MD H52170.03 H52170.06
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 95%
Purity: 95% CAS No.: 114926-38-4 Molecular Formula: C10H10F3NO2 Formula Weight: 233.19 Beilstein Reference: 5747857 MDL No.: MFCD00044946