Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H52167.MD
H52167.03
H52167.MDEA
119.94
EUR
H52167.MD
H52167.03
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 95%
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 186320-06-9
Molecular Formula: C22H19NO4S
Formula Weight: 393.46
Beilstein Reference: 9512976
MDL No.: MFCD00151916
Vzorec:
C₂₂H₁₉NO₄S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00151916 Číslo CAS: 186320-06-9 |