Tlačiť
Boc-D-allyl-Gly-OH dicyclohexylammonium salt 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H52127.03 H52127.06
H52127.03EA 103.89 EUR
H52127.03 H52127.06
Boc-D-allyl-Gly-OH dicyclohexylammonium salt 95%
Boc-D-allyl-Gly-OH dicyclohexylammonium salt
Purity: 95% CAS No.: 170899-08-8 Molecular Formula: C10H17NO4.C12H23N Formula Weight: 396.57 MDL No.: MFCD01321012
Vzorec: C10H17NO4.C12H23N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321012
Číslo CAS: 170899-08-8