Fmoc-L-Tyr(Me)-OH 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H52117.03
H52117.06
H52117.03EA
110.71
EUR
H52117.03
H52117.06
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH 95%
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 77128-72-4
Molecular Formula: C25H23NO5
Formula Weight: 417.45
MDL No.: MFCD00153368
Vzorec:
C₂₅H₂₃NO₅ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00153368 Číslo CAS: 77128-72-4 |