Tlačiť
Fmoc-L-4-methylphe 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-methyl-L-phenylalanine, N-Fmoc-4-methyl-L-phenylalanine, Fmoc-Phe(4-Me)-OH, Fmoc-p-Me-Phe-OH
H52073.03 H52073.06
H52073.03EA 140.79 EUR
H52073.03 H52073.06
Fmoc-L-4-methylphe 95%
Fmoc-L-4-methylphe
Purity: 95% CAS No.: 199006-54-7 Molecular Formula: C25H23NO4 Formula Weight: 401.46 Beilstein Reference: 8799411 MDL No.: MFCD00270197
Vzorec: C₂₅H₂₃NO₄
Mw: 401.462 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00270197
Číslo CAS: 199006-54-7